Drukuj
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Ethoxyvinyl) trifluoromethyl ketone, (3E)-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, 1-Ethoxy-3-oxo-4,4,4-trifluorobut-1-ene
PC31704-1G PC31704-25G PC31704-5G
APOSPC31704-1GEA 110 PLN
APOSPC31704-1G APOSPC31704-25G APOSPC31704-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formuła: C₆H₇F₃O₂
Temp. Wrzenia: 51…53 °C/12mmHg
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08461613
Numer CAS: 17129-06-5
Jednostka: 1224
ADR: 3,III