Drukuj
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 836 PLN
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Ethyl chlorodifluoroacetate
Formuła: C₄H₅ClF₂O₂
Temp. Wrzenia: 96…97 °C
Gęstość: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013662
Numer CAS: 383-62-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-850-0
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II