Drukuj
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3169-1G PC3169-250MG PC3169-5G
APOSPC3169-1GEA 319 PLN
APOSPC3169-1G APOSPC3169-250MG APOSPC3169-5G
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formuła: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
MW: 278.615 g/mol
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00178758
Numer CAS: 175277-73-3