Drukuj
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC3168-1G PC3168-5G PC3168-25G
APOSPC3168-1GEA 110 PLN
APOSPC3168-1G APOSPC3168-5G APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 60 °C/0.1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09842442
Numer CAS: 149947-16-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III