Drukuj
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
PC3166-1G PC3166-5G PC3166-10G
APOSPC3166-1GEA 363 PLN
APOSPC3166-1G APOSPC3166-5G APOSPC3166-10G
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, Technical Grade
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formuła: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068218
Numer CAS: 175204-04-3