Drukuj
Bromodifluorooctan etylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3162-50G PC3162-250G PC3162-500G
APOSPC3162-50GEA 0 PLN
APOSPC3162-50G APOSPC3162-250G APOSPC3162-500G
Bromodifluorooctan etylu 98%
Bromodifluorooctan etylu
Treatment of the Reformatsky reagent with aldehydes and ketones affords 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. Please enquire for references and other data for this item.
Formuła: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 112 °C/700mmHg
Gęstość: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042069
Numer CAS: 667-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-567-0
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II