Drukuj
Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC3161E-1G PC3161E-5G
APOSPC3161E-1GEA 131 PLN
APOSPC3161E-1G APOSPC3161E-5G
Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formuła: C₈H₈F₃N₃O₂
Temp. topnienia: 179…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052070
Numer CAS: 149771-09-5