Drukuj
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3161-100G PC3161-250G PC3161-25G PC3161-500G
APOSPC3161-100GEA 276 PLN
APOSPC3161-100G APOSPC3161-250G APOSPC3161-25G APOSPC3161-500G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formuła: C₆H₈F₃NO₂
Temp. Wrzenia: 83…85 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 24…26 °C
Gęstość: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068195
Numer CAS: 372-29-2
Jednostka: 3259
ADR: 8,III