Drukuj
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3156-10G PC3156-25G PC3156-5G
APOSPC3156-10GEA 168 PLN
APOSPC3156-10G APOSPC3156-25G APOSPC3156-5G
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate
Formuła: C₁₅H₈F₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 110 °C/0,05mmHg
Temp. topnienia: 36…38 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042111
Numer CAS: 41123-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 255-230-6