Drukuj
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine
PC31548-1G PC31548-250MG
APOSPC31548-1GEA 495 PLN
APOSPC31548-1G APOSPC31548-250MG
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane
Formuła: C₉H₈ClFO₂
Temp. topnienia: 81…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052603
Numer CAS: 131728-94-4