Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC31540-1G PC31540-5G
APOSPC31540-1GEA 621 PLN
APOSPC31540-1G APOSPC31540-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formuła: C₇H₂ClFN₂O₂
Temp. topnienia: 91…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053834
Numer CAS: 226419-18-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III