Drukuj
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3154-100G PC3154-25G PC3154-5G
APOSPC3154-100GEA 4000 PLN
APOSPC3154-100G APOSPC3154-25G APOSPC3154-5G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate
Formuła: C₁₄H₆F₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 115 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 44…45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042112
Numer CAS: 4998-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 225-659-3