Drukuj
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetamide
PC3151-1G PC3151-25G PC3151-5G
APOSPC3151-1GEA 110 PLN
APOSPC3151-1G APOSPC3151-25G APOSPC3151-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Formuła: C₉H₉F₂NO₂
Temp. topnienia: 114…115 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00467428
Numer CAS: 22236-11-9