Drukuj
1H,1H,11H-Eicosafluoro-1-undecanol 85%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3150-25G PC3150-5G PC3150-100G
APOSPC3150-25GEA 0 PLN
APOSPC3150-25G APOSPC3150-5G APOSPC3150-100G
1H,1H,11H-Eicosafluoro-1-undecanol 85%
1H,1H,11H-Eicosafluoro-1-undecanol
Contains up to 13% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=5
Formuła: C₁₁H₄F₂₀O
Temp. Wrzenia: 180…181 °C/200mmHg
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039628
Numer CAS: 307-70-0