Drukuj
11H-Perfluoroundecanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3148-5G PC3148-25G PC3148-1G
APOSPC3148-5GEA 656 PLN
APOSPC3148-5G APOSPC3148-25G APOSPC3148-1G
11H-Perfluoroundecanoic acid 97%
11H-Perfluoroundecanoic acid
Formuła: C₁₁H₂F₂₀O₂
Temp. topnienia: 100…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042431
Numer CAS: 1765-48-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II