Drukuj
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3146-25G PC3146-5G PC3146-1G
APOSPC3146-25GEA 6270 PLN
APOSPC3146-25G APOSPC3146-5G APOSPC3146-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formuła: C₁₈H₁₄F₃NO
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424492
Numer CAS: 502625-52-7