Drukuj
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC31424-1G PC31424-250MG PC31424-500MG PC31424-2.5G PC31424-5G
APOSPC31424-1GEA 1030 PLN
APOSPC31424-1G APOSPC31424-250MG APOSPC31424-500MG APOSPC31424-2.5G APOSPC31424-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Formuła: C₆H₄ClF₃O₃S
Temp. Wrzenia: 44…46 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02677699
Numer CAS: 306935-02-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III