Drukuj
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC31341-1G PC31341-5G
APOSPC31341-1GEA 108 PLN
APOSPC31341-1G APOSPC31341-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formuła: C₇H₁₁F₃O
Temp. Wrzenia: 70…75 °C/15mmHg
Gęstość: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00102144
Numer CAS: 30129-18-1