Drukuj
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC31334-1G PC31334-5G
APOSPC31334-1GEA 1050 PLN
APOSPC31334-1G APOSPC31334-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Formuła: C₉H₇F₃O₂
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00829056
Numer CAS: 78950-29-5