Drukuj
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoro-1,8-octanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluor-1,8-octandiol, 1H,1H,8H,8H-Perfluoro-1,8-octandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Dodecafluoro-1,8-octandiol
PC3132L-25G PC3132L-5G
APOSPC3132L-25GEA 1820 PLN
APOSPC3132L-25G APOSPC3132L-5G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol 98%
1H,1H,8H,8H-Dodecafluoro-1,8-octandiol
Formuła: C₈H₆F₁₂O₂
MW: 362.12 g/mol
Temp. Wrzenia: >250 °C
Temp. topnienia: 80…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153145
Numer CAS: 90177-96-1