Drukuj
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3132G-100G PC3132G-25G PC3132G-5G
APOSPC3132G-100GEA 1730 PLN
APOSPC3132G-100G APOSPC3132G-25G APOSPC3132G-5G
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
HFPO trimer, tetramer, pentamer also available.
Formuła: C₆F₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054657
Numer CAS: 2062-98-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-173-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,III