Drukuj
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Methacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester
PC3132F-5G PC3132F-25G
APOSPC3132F-5GEA 363 PLN
APOSPC3132F-5G APOSPC3132F-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl methacrylate
Prone to polymerisation, may require distillation if not used within 3 months
Formuła: C₁₁H₈F₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 112 °C/40mmHg
Gęstość: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080658
Numer CAS: 2261-99-6