Drukuj
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3132-100G PC3132-25G
APOSPC3132-100GEA 0 PLN
APOSPC3132-100G APOSPC3132-25G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
Formuła: C₁₀H₆F₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 197 °C
Gęstość: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00080746
Numer CAS: 2993-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 221-064-8