Drukuj
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 7H-Perfluoroheptanoyl chloride
PC3131E-25G PC3131E-1G PC3131E-5G
APOSPC3131E-25GEA 1310 PLN
APOSPC3131E-25G APOSPC3131E-1G APOSPC3131E-5G
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride 98%
7H-Dodecafluoroheptanoyl chloride
Formuła: C₇HClF₁₂O
Temp. Wrzenia: 130…135 °C
Gęstość: 1,752 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153143
Numer CAS: 41405-35-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III