Drukuj
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC31183-100G PC31183-25G
APOSPC31183-100GEA 656 PLN
APOSPC31183-100G APOSPC31183-25G
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₅F₃N₂
Temp. Wrzenia: 100 °C/0,1mmHg
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00275473
Numer CAS: 327-74-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III