Drukuj
3-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3117-25G PC3117-5G
APOSPC3117-25GEA 1150 PLN
APOSPC3117-25G APOSPC3117-5G
3-Fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Fluorobenzenesulphonamide
Formuła: C₆H₆FNO₂S
Temp. topnienia: 124…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042284
Numer CAS: 1524-40-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III