Drukuj
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC3116-5G PC3116-25G PC3116-100G
APOSPC3116-5GEA 110 PLN
APOSPC3116-5G APOSPC3116-25G APOSPC3116-100G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone
Formuła: C₁₁H₈F₆O
MW: 270.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C/7mmHg
Gęstość: 1.379 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009911
Numer CAS: 85068-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 285-296-1