Drukuj
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC3115M-1G PC3115M-5G
APOSPC3115M-1GEA 306 PLN
APOSPC3115M-1G APOSPC3115M-5G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formuła: C₉H₆F₆N₂S
Temp. topnienia: 168…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041172
Numer CAS: 175277-17-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III