Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3114L-1G PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA 232 PLN
APOSPC3114L-1G APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formuła: C₁₁H₉F₆NO₂
MW: 301.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00061309
Numer CAS: 237076-69-6