Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3114G-5G PC3114G-100G PC3114G-25G
APOSPC3114G-5GEA 110 PLN
APOSPC3114G-5G APOSPC3114G-100G APOSPC3114G-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₅F₆N
Gęstość: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009904
Numer CAS: 85068-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 285-294-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III