Drukuj
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenylooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3113G-100G PC3113G-1KG PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA 435 PLN
APOSPC3113G-100G APOSPC3113G-1KG APOSPC3113G-25G
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenylooctowy 98%
Kwas 3,5-bis(trifluorometylo)fenylooctowy
Formuła: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
MW: 272.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 276
Temp. topnienia: 121…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009908
Numer CAS: 85068-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 285-295-6