Drukuj
3,5-Bis(trifluorometylo)fenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
PC3112-100G PC3112-25G
APOSPC3112-100GEA 656 PLN
APOSPC3112-100G APOSPC3112-25G
3,5-Bis(trifluorometylo)fenol 98%
3,5-Bis(trifluorometylo)fenol
Formuła: C₈H₄F₆O
MW: 230.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 97…98 °C/50mmHg
Temp. topnienia: 20…21 °C
Gęstość: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000386
Numer CAS: 349-58-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-488-3