Drukuj
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-5-nitroksylen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3109-100G PC3109-25G PC3109-5G
APOSPC3109-100GEA 0 PLN
APOSPC3109-100G APOSPC3109-25G APOSPC3109-5G
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-5-nitroksylen 98%
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-5-nitroksylen
Formuła: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C/760mmHg
Gęstość: 1.535 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000384
Numer CAS: 328-75-6