Drukuj
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3108W-1G PC3108W-5G
APOSPC3108W-1GEA 219 PLN
APOSPC3108W-1G APOSPC3108W-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Formuła: C₈H₃F₆NO₂
Temp. Wrzenia: 70…75 °C/15mmHg
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236674
Numer CAS: 320-88-7