Drukuj
5-Jodo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
PC3108-100G PC3108-10G PC3108-25G
APOSPC3108-100GEA 450 PLN
APOSPC3108-100G APOSPC3108-10G APOSPC3108-25G
5-Jodo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen 98%
5-Jodo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen
Formuła: C₈H₃F₆I
MW: 340.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 62…64 °C/12mmHg
Gęstość: 1.919 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040837
Numer CAS: 328-73-4