Drukuj
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3106M-5G PC3106M-25G
APOSPC3106M-5GEA 656 PLN
APOSPC3106M-5G APOSPC3106M-25G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide
Formuła: C₁₄H₆F₆N₂S₂O₄
MW: 444.33 g/mol
Temp. topnienia: 157…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018043
Numer CAS: 860-39-9