Drukuj
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
PC3106-100G PC3106-25G PC3106-500G
APOSPC3106-100GEA 197 PLN
APOSPC3106-100G APOSPC3106-25G APOSPC3106-500G
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen 99%
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-heksafluoro-m-ksylen
Reagent for adding inductively withdrawing substituent into precursors for carbocations, J.O.C., 1984, 49, 2608
Formuła: C₈H₃BrF₆
MW: 293.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 155 °C
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 1.699 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000381
Numer CAS: 328-70-1