Drukuj
Bromek 3,5-bis(trifluorometylo)benzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3105-25G PC3105-500G
APOSPC3105-25GEA 218 PLN
APOSPC3105-25G APOSPC3105-500G
Bromek 3,5-bis(trifluorometylo)benzylu 98%
Bromek 3,5-bis(trifluorometylo)benzylu
Formuła: C₉H₅BrF₆
MW: 307.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 136…140 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009905
Numer CAS: 32247-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 250-971-1
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II