Drukuj
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3104T-1G PC3104T-5G PC3104T-25G
APOSPC3104T-1GEA 203 PLN
APOSPC3104T-1G APOSPC3104T-5G APOSPC3104T-25G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₅BrF₆
Temp. Wrzenia: 112 °C/0,2mmHg
Gęstość: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010306
Numer CAS: 140690-56-8
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II