Drukuj
3,5-Bis(trifluorometylo)benzyloamina 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC3104M-100G PC3104M-25G PC3104M-1G PC3104M-10G
APOSPC3104M-100GEA 986 PLN
APOSPC3104M-100G APOSPC3104M-25G APOSPC3104M-1G APOSPC3104M-10G
3,5-Bis(trifluorometylo)benzyloamina 95%
3,5-Bis(trifluorometylo)benzyloamina
Formuła: C₉H₇F₆N
Temp. Wrzenia: 82…84 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 50…55 °C
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009909
Numer CAS: 85068-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 285-290-9
Jednostka: 3259
ADR: 8,II