Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3104H-100G PC3104H-10G PC3104H-25G
APOSPC3104H-100GEA 377 PLN
APOSPC3104H-100G APOSPC3104H-10G APOSPC3104H-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₆F₆O
Temp. Wrzenia: 100 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 53…56 °C
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009907
Numer CAS: 32707-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 251-168-9