Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3104-100G PC3104-25G PC3104-5G
APOSPC3104-100GEA 458 PLN
APOSPC3104-100G APOSPC3104-25G APOSPC3104-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₉H₃ClF₆O
Temp. Wrzenia: 65…67 °C/12mmHg
Gęstość: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000387
Numer CAS: 785-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-322-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II