Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
PC3103-10G PC3103-50G PC3103-5G
APOSPC3103-10GEA 255 PLN
APOSPC3103-10G APOSPC3103-50G APOSPC3103-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Formuła: C₁₅H₈F₆O
MW: 318.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 111…112 °C/0.2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015510
Numer CAS: 21221-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 244-282-5