Drukuj
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Trifluormethyl)-3-((4-(trifluormethyl)phenyl)methanoyl)benzene
PC3102-25G PC3102-5G PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA 1830 PLN
APOSPC3102-25G APOSPC3102-5G APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Formuła: C₁₅H₈F₆O
MW: 318.22 g/mol
Temp. topnienia: 93…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013561
Numer CAS: 21084-22-0