Drukuj
3,5-bis(Trifluorometylo)benzonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3100-100G PC3100-25G PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA 385 PLN
APOSPC3100-100G APOSPC3100-25G APOSPC3100-500G
3,5-bis(Trifluorometylo)benzonitryl 97%
3,5-bis(Trifluorometylo)benzonitryl
Formuła: C₉H₃F₆N
MW: 239.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 154…156 °C
Temp. topnienia: 16…21 °C
Gęstość: 1.421 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000379
Numer CAS: 27126-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 248-240-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III