Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
PC3090C-100G PC3090C-25G
APOSPC3090C-100GEA 2010 PLN
APOSPC3090C-100G APOSPC3090C-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formuła: C₉H₆F₆N₂O
MW: 272.15 g/mol
Temp. topnienia: 132…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051848
Numer CAS: 26107-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 247-462-1