Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3090-100G PC3090-10G PC3090-5G PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA 435 PLN
APOSPC3090-100G APOSPC3090-10G APOSPC3090-5G APOSPC3090-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₄F₆O₂
Temp. topnienia: 140…144 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000388
Numer CAS: 725-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-970-1