Drukuj
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3089-10G PC3089-1G PC3089-5G
APOSPC3089-10GEA 0 PLN
APOSPC3089-10G APOSPC3089-1G APOSPC3089-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₄F₆O₂
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000376
Numer CAS: 24821-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-479-1