Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3088-1G PC3088-5G PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA 110 PLN
APOSPC3088-1G APOSPC3088-5G APOSPC3088-25G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 248.5 °C
Temp. topnienia: 77…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013249
Numer CAS: 42580-42-7