Drukuj
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 662 PLN
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 108…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042496
Numer CAS: 32890-87-2